Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1075-1KG IN1075-250G
APOSIN1075-1KGEA 256 EUR InStock
APOSIN1075-1KG APOSIN1075-250G
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Densité: 2.498 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité