Ammonium sulfate 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1084-100G IN1084-250G IN1084-500G
APOSIN1084-100GEA 147 EUR InStock
APOSIN1084-100G APOSIN1084-250G APOSIN1084-500G
Ammonium sulfate 99.999%
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 235 °C (dec.)
Densité: 1.769 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité