Antimoine (III) chlorure 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Antimoine trichlorureTrichlorure d'antimoine
APOSIN1111-250GEA 0 EUR InStock
APOSIN1111-250G APOSIN1111-100G
Antimoine (III) chlorure 99.99%
Antimoine (III) chlorure
Formule: SbCl₃
MW: 228,12 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: 73,4 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité