Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Antimony(III) isopropoxide 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSIN1120-10GEA 285 EUR InStock
APOSIN1120-10G
Antimony(III) isopropoxide 99,9%
Antimony(III) isopropoxide


Formule: C₉H₂₁O₃Sb
MW: 298,80 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C/3mmHg
Densité: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143623
Numéro CAS: 18770-47-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité