Baryum carbonate 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN1177-25GEA 139 EUR InStock
APOSIN1177-25G
Baryum carbonate 99.99+%
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Point de fusion: 1740 °C
Densité: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité