Baryum nitrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSIN1204-250GEA 0 EUR InStock
APOSIN1204-250G APOSIN1204-50G
Baryum nitrate 99,9%
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C (déc.)
Densité: 3,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité