Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacétate de bismuth 99,8%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth (III) acétate

APOSIN1237-25GEA 66.9 EUR InStock
APOSIN1237-25G
Triacétate de bismuth 99,8%
Triacétate de bismuth


Formule: (H₃CCOO)₃Bi
MW: 386,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015629
Numéro CAS: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité