Calcium fluorure, anhydre 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: FluoriteFluorspar
APOSIN1387-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSIN1387-5G
Calcium fluorure, anhydre 99.99%
Calcium fluorure
Formule: CaF₂
MW: 78,07 g/mol
Point d'ébullition: 2500 °C
Point de fusion: 1403 °C
Densité: 3,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité