Cérium dans une huile minerale 99,9%, copeaux
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN1399-25GEA 865 EUR InStock
APOSIN1399-25G
Cérium dans une huile minerale 99,9%, copeaux
Cérium
Formule: Ce
MW: 140,12 g/mol
Point d'ébullition: 3468 °C
Point de fusion: 795 °C
Densité: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 3078
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité