Cérium trichlorure hydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN1414-250GEA 248 EUR InStock
APOSIN1414-250G
Cérium trichlorure hydraté 99,9%
Cérium trichlorure hydraté
Formule: CeCl₃·xH₂O
MW: 246,48 g/mol (anhy)
Point de fusion: 848 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149633
Numéro CAS: 19423-76-8
EINECS: 232-227-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité