Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cérium trichlorure, anhydre 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cérium (III) chlorure

APOSIN1417-50GEA 263 EUR InStock
APOSIN1417-50G
Cérium trichlorure, anhydre 99,9%
Cérium trichlorure


Formule: CeCl₃
MW: 246,47 g/mol
Point d'ébullition: 1727 °C
Point de fusion: 848 °C
Densité: 3,92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010929
Numéro CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité