Cérium trinitrate hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cérium (III) nitrate hexahydraté
APOSIN1423-250GEA 219 EUR InStock
APOSIN1423-250G APOSIN1423-100G
Cérium trinitrate hexahydraté 99,9%
Cérium trinitrate hexahydraté
Formule: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149631
Numéro CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité