Hydroxyde de caesium hydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSIN1450-25GEA 168 EUR InStock
APOSIN1450-25G APOSIN1450-100G
Hydroxyde de caesium hydraté 99,9%
Hydroxyde de caesium hydraté
Formule: HCsO·H₂O
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 272,3 °C
Densité: 3,675 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010964
Numéro CAS: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
ONU: 2682
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité