Nitrate de césium 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 212 EUR InStock
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Nitrate de césium 99,9%
Nitrate de césium
Formule: CsNO₃
Point de fusion: 414 °C
Densité: 3.685 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
ONU: 1451
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité