Cuivre (II) chlorure dihydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1543-100G IN1543-2.5KG IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA 102 EUR InStock
APOSIN1543-100G APOSIN1543-2.5KG APOSIN1543-500G
Cuivre (II) chlorure dihydraté ACS
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité