Cuivre (I) iodure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Cuivre (I) iodure 98%
Cuivre (I) iodure
Formule: CuI
MW: 190,45 g/mol
Point d'ébullition: 1290 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 5.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010978
Numéro CAS: 7681-65-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité