Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cupric Nitrate Hydrate, Copper dinitrate hemipentahydrate, Cupric nitrate hemi(pentahydrate), Cupric nitrate 2.5-hydrate, Cupric nitrate hemipentahydrate
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 422 EUR InStock
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 99.999%
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232,59 g/mol
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211298
Numéro CAS: 19004-19-4
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité