Cuivre (II) oxyde 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde de cuivre (II)
APOSIN1576-250GEA 137 EUR InStock
APOSIN1576-250G APOSIN1576-1KG APOSIN1576-500G
Cuivre (II) oxyde 99,9%
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79,55 g/mol
Point de fusion: 1362 °C
Densité: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité