Erbium 99,9%, copeaux
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSIN1678-50GEA 0 EUR InStock
APOSIN1678-50G APOSIN1678-10G
Erbium 99,9%, copeaux
Erbium
Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Point d'ébullition: 2900 °C
Point de fusion: 1497 °C
Densité: 9,05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité