Trichlorure d'erbium, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 384 EUR InStock
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Trichlorure d'erbium, anhydre 99,9%
Trichlorure d'erbium
Formule: Cl₃Er
Point d'ébullition: 1500 °C
Point de fusion: 774 °C
Densité: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010989
Numéro CAS: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité