Trichlorure d'europium, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1765-25G
APOSIN1765-25GEA 1110 EUR InStock
APOSIN1765-25G
Trichlorure d'europium, anhydre 99,9%
Trichlorure d'europium
Formule: Cl₃Eu
MW: 258,32 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010994
Numéro CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité