Trinitrate d'europium hydraté 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Europium (III) nitrate hydrate
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 509 EUR InStock
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Trinitrate d'europium hydraté 99.999%
Trinitrate d'europium hydraté
Formule: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 337,98 g/mol (anhy)
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149697
Numéro CAS: 100587-95-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité