L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium bromate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 29 EUR InStock
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Sodium bromate
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 381 °C (déc.)
Densité: 3.33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003476
Numéro CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
ONU: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité