Gadolinium(III) carbonate hydrate 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSIN1816-25GEA 65.5 EUR InStock
APOSIN1816-25G
Gadolinium(III) carbonate hydrate 99.99%
Gadolinium(III) carbonate hydrate
Formule: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
MW: 494,53 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150240
Numéro CAS: 38245-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité