Gallium 99.9999%, lingot
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 256 EUR InStock
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
Gallium 99.9999%, lingot
Gallium
Formule: Ga
Point d'ébullition: 2403 °C/760mmHg
Point de fusion: 29.78 °C
Densité: 5.91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
ONU: 2803
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité