Gallium (III) chlorure, anhydre 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Gallium trichloride
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 654 EUR InStock
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium (III) chlorure, anhydre 99.999%
Gallium (III) chlorure
Formule: Cl₃Ga
MW: 176,08 g/mol
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011018
Numéro CAS: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité