Trinitrate de gallium hydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN1885-25GEA 263 EUR InStock
APOSIN1885-25G APOSIN1885-100G
Trinitrate de gallium hydraté 99,9%
Trinitrate de gallium hydraté
Formule: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273,75 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149723
Numéro CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité