Trioxyde de digallium 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN1891-100GEA 633 EUR InStock
APOSIN1891-100G
Trioxyde de digallium 99,9%
Trioxyde de digallium
Formule: Ga₂O₃
MW: 187,44 g/mol
Point de fusion: 1900 °C
Densité: 6,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011020
Numéro CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité