Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tellurure de germanium 99.999%, pièces 6 mm & down

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSIN1931-25GEA 924 EUR InStock
APOSIN1931-25G
Tellurure de germanium 99.999%, pièces 6 mm & down
Tellurure de germanium


Formule: GeTe
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 725 °C
Densité: 6,14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135541
Numéro CAS: 12025-39-7
EINECS: 234-706-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité