Holmium 99,9%, en poudre –40 mesh
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1450 EUR InStock
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, en poudre –40 mesh
Holmium
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Point d'ébullition: 2600 °C
Point de fusion: 1474 °C
Densité: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité