Trichlorure d'holmium hexahydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 292 EUR InStock
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Trichlorure d'holmium hexahydraté 98%
Trichlorure d'holmium hexahydraté
Formule: Cl₃Ho·6H₂O
Point de fusion: 165 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149739
Numéro CAS: 14914-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité