Holmium oxyde 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Oxyde d'holmiumOxyde d'holmium (III)Trioxyde de diholmium
APOSIN1990-50GEA 277 EUR InStock
APOSIN1990-50G
Holmium oxyde 99,9%
Holmium oxyde
Formule: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Point d'ébullition: 3900 °C
Point de fusion: 2360 °C
Densité: 8,36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011053
Numéro CAS: 12055-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité