Pentaoxyde de diiode 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR InStock
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Pentaoxyde de diiode 99%
Pentaoxyde de diiode
Formule: I₂O₅
MW: 333,81 g/mol
Point de fusion: 275…350 °C (dec.)
Densité: 5.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011356
Numéro CAS: 12029-98-0
ONU: 3085
ADR: 5.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité