Fer (II) acétate, anhydre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2041-25GEA 219 EUR InStock
APOSIN2041-25G
Fer (II) acétate, anhydre
Fer (II) acétate
Formule: C₄H₆FeO₄
MW: 173,94 g/mol
Point de fusion: 190…200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058909
Numéro CAS: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité