Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2044-250G IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-250GEA 72.7 EUR InStock
APOSIN2044-250G APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ACS
Ammonium iron (II) sulphate hexahydrate
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité