Fer (II) bromure, anhydre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2050-100GEA 487 EUR InStock
APOSIN2050-100G APOSIN2050-25G
Fer (II) bromure, anhydre
Fer (II) bromure
Formule: Br₂Fe
MW: 215,66 g/mol
Point d'ébullition: 934 °C
Point de fusion: 684 °C
Densité: 4,636 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016081
Numéro CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité