Fer (II) sulfure 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ferrous sulphide
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 369 EUR InStock
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Fer (II) sulfure 99.99%
Fer (II) sulfure
Formule: FeS
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 1195 °C
Densité: 4.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011013
Numéro CAS: 1317-37-9
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité