Lanthane (III) chlorure heptahydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2120-100GEA 121 EUR InStock
APOSIN2120-100G
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ACS
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité