Lithium carbonate 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Carbonate de lithium
APOSIN2317-250GEA 818 EUR InStock
APOSIN2317-250G
Lithium carbonate 99.99%
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73,89 g/mol
Point d'ébullition: 1310 °C
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité