Lithium chlorure, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 841 EUR InStock
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Lithium chlorure, anhydre 99,9%
Lithium chlorure
Formule: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Point d'ébullition: 1325…1360 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité