Lithium hydroxyde monohydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1740 EUR InStock
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Lithium hydroxyde monohydraté 98%
Lithium hydroxyde monohydraté
Formule: LiOH·1H₂O
Point d'ébullition: 924 °C
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
ONU: 2680
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité