Magnésium acétate tétrahydraté 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2443-25GEA 241 EUR InStock
APOSIN2443-25G
Magnésium acétate tétrahydraté 99.999%
Magnésium acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité