Magnésium sulfate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 17.6 EUR InStock
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnésium sulfate 98%
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1124 °C (dec.)
Densité: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité