Magnésium oxyde 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 951 EUR InStock
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
Magnésium oxyde 99.99%
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité