Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2521-100G IN2521-500G IN2521-1KG
APOSIN2521-100GEA 96 EUR InStock
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G APOSIN2521-1KG
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté 99%
Manganèse (II) chlorure tétrahydraté
Formule: MnCl₂·4H₂O
Point d'ébullition: 106 °C
Point de fusion: 58 °C
Densité: 2.01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149792
Numéro CAS: 13446-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité