Tribromure de néodyme hydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSIN2626-25GEA 349 EUR InStock
APOSIN2626-25G APOSIN2626-100G
Tribromure de néodyme hydraté 99,9%
Tribromure de néodyme hydraté
Formule: Br₃Nd·H₂O
MW: 401,97 g/mol
Point de fusion: 684 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748137
Numéro CAS: 29843-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité