Trichlorure de néodyme hexahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Neodymium (III) chloride hexahydrate
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 248 EUR InStock
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Trichlorure de néodyme hexahydraté 99,9%
Trichlorure de néodyme hexahydraté
Formule: Cl₃Nd·6H₂O
MW: 358,69 g/mol
Point de fusion: 124 °C
Densité: 2.282 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149801
Numéro CAS: 13477-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité