Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSIN2659-25GEA 279 EUR InStock
APOSIN2659-25G
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate 99,9%
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate


Formule: C₁₅H₂₁NdO₆
MW: 441,57 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013498
Numéro CAS: 14589-38-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité