Nickel (II) oxyde 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Monoxyde de nickelBunséniteOxyde de nickel
APOSIN2704-50GEA 193 EUR InStock
APOSIN2704-50G APOSIN2704-100G
Nickel (II) oxyde 99.99+%
Nickel (II) oxyde
Formule: NiO
MW: 74,69 g/mol
Point de fusion: 1900 °C
Densité: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011145
Numéro CAS: 1313-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité