Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), anhydre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2707-25G IN2707-250G
APOSIN2707-25GEA 139 EUR InStock
APOSIN2707-25G APOSIN2707-250G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), anhydre
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II)
Formule: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000024
Numéro CAS: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité